3-Chlorbenzoesäure 99+%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
108661000 108660250 108665000
ACRO108661000EA 70.5 CHF
ACRO108661000 ACRO108660250 ACRO108665000
3-Chlorbenzoesäure 99+%
3-Chlorbenzoesäure
Formel: C₇H₅ClO₂
Siedepunkt: 281 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 154…157 °C
Dichte: 1,496 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 150 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002491
CAS-Nummer: 535-80-8
EINECS: 208-618-4
Merck Index: 13,02142
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 154 to 157 °C
HPLC ≥99.0 %
Titration with NaOH 99.0 to 100.5 %
BSC Certification Passes