2,6-Dichlorbenzoesäure ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
A10542.06 A10542.14 A10542.22
A10542.06EA 30.9 CHF
A10542.06 A10542.14 A10542.22
2,6-Dichlorbenzoesäure ≥98%
2,6-Dichlorobenzoic acid
Purity: 98% CAS No.: 50-30-6 Molecular Formula: C7H4Cl2O2 Formula Weight: 191.01 Melting Point: 141-145° Beilstein Reference: 973858
Formel: C₇H₄Cl₂O₂
MW: 191,01 g/mol
Siedepunkt: 299 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 141…145 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002418
CAS-Nummer: 50-30-6
EINECS: 200-025-9