2,5-Dichlorbenzoesäure 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
163240500
163242500
163240100
ACRO163240500EA
75.4
CHF
ACRO163240500
ACRO163242500
ACRO163240100
2,5-Dichlorbenzoesäure 97%
2,5-Dichlorobenzoic acid
Formel:
C₇H₄Cl₂O₂ Siedepunkt: 301 °C (760 mmHg) Melting Pt: 152…157 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00002416 CAS-Nummer: 50-79-3 EINECS: 200-065-7 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to beige to light brown Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 152 to 157 °C |
HPLC | ≥96.0 % |
Titration with NaOH | ≥96.0 % |