4-Amino-2-chlorbenzonitril ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyms:
3-Chloro-4-cyanoaniline
L15924.06
L15924.14
L15924.22
L15924.06EA
50
CHF
L15924.06
L15924.14
L15924.22
4-Amino-2-chlorbenzonitril ≥98%
4-Amino-2-chlorbenzonitril
Purity: 98+%
CAS No.: 20925-27-3
Molecular Formula: C7H5ClN2
Formula Weight: 152.58
Melting Point: 116-119°
Beilstein Reference: 2936425
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD00035926
Formel:
C₇H₅ClN₂ Siedepunkt: 301 °C (1013 hPa) Melting Pt: 116…119 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00035926 CAS-Nummer: 20925-27-3 EINECS: 244-114-0 UN: 3439 ADR: 6.1,III |