2-Amino-6-chlorbenzonitril 98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
L06883.03
L06883.06
L06883.03EA
48.1
CHF
L06883.03
L06883.06
2-Amino-6-chlorbenzonitril 98%
2-Amino-6-chlorbenzonitril
Purity: 98%
CAS No.: 6575-11-7
Molecular Formula: C7H5ClN2
Formula Weight: 152.58
Melting Point: 133-137°
Beilstein Reference: 2717090
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD00015546
Formel:
C₇H₅ClN₂ MW: 152,58 g/mol Siedepunkt: 301 °C (1013 hPa) Melting Pt: 133…137 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00015546 CAS-Nummer: 6575-11-7 EINECS: 229-501-4 UN: 3439 ADR: 6.1,III |