2,4-Dichlorbenzonitril ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
A10113.06
A10113.14
A10113.06EA
70.6
CHF
A10113.06
A10113.14
2,4-Dichlorbenzonitril ≥98%
2,4-Dichlorbenzonitril
Purity: 98%
CAS No.: 6574-98-7
Molecular Formula: C7H3Cl2N
Formula Weight: 172.01
Melting Point: 57-61°
Beilstein Reference: 637738
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD00016373
Formel:
C₇H₃Cl₂N Siedepunkt: 261 °C (1013 hPa) Melting Pt: 57…61 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00016373 CAS-Nummer: 6574-98-7 EINECS: 229-493-2 UN: 3439 ADR: 6.1,III |