5-Chlorsalicylaldehyd ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
5-Chloro-2-hydroxybenzaldehyde
A14069.06
A14069.14
A14069.22
A14069.06EA
81.1
CHF
A14069.06
A14069.14
A14069.22
5-Chlorsalicylaldehyd ≥98%
5-Chlorsalicylaldehyd
Purity: 98%
CAS No.: 635-93-8
Molecular Formula: C7H5ClO2
Formula Weight: 156.57
Melting Point: 99-103°
Beilstein Reference: 636632
Formel:
C₇H₅ClO₂ Siedepunkt: 105 °C (12 mmHg) Melting Pt: 99…103 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00003331 CAS-Nummer: 635-93-8 EINECS: 211-244-4 |