2,6-Dichlorbenzaldehyd 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
113160500 113162500 113160010
ACRO113160500EA 39.7 CHF
ACRO113160500 ACRO113162500 ACRO113160010
2,6-Dichlorbenzaldehyd 99%
2,6-Dichlorobenzaldehyde
Formel: C₇H₄Cl₂O
Siedepunkt: 239 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 71…72 °C
Flash-Pt: >100 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003307
CAS-Nummer: 83-38-5
EINECS: 201-472-2
UN: 3261
ADR: 8,III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 68 to 71 °C
GC ≥98.5 %
Specific optical rotation -33° to -39° (20 °C, 589 nm) (c=1, CHCl3)
Titration with NaOH ≥98.5 %