2,5-Dichlorbenzaldehyd 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
359940010 359940050
ACRO359940010EA 32.4 CHF
ACRO359940010 ACRO359940050
2,5-Dichlorbenzaldehyd 98%
2,5-Dichlorobenzaldehyde
Formel: C₇H₄Cl₂O
Melting Pt: 54…58 °C
MDL Number: MFCD00156140
CAS-Nummer: 6361-23-5
EINECS: 228-832-1
UN: 3261
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 54 to 58 °C
GC ≥97.5 %