2,4-Dichlorbenzaldehyd ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
A12525.0E
A12525.22
A12525.36
A12525.0EEA
784
CHF
A12525.0E
A12525.22
A12525.36
2,4-Dichlorbenzaldehyd ≥98%
2,4-Dichlorobenzaldehyde
Purity: 98%
CAS No.: 874-42-0
Molecular Formula: C7H4Cl2O
Formula Weight: 175.01
Flash Point: 127°(260°F)
Melting Point: 69-73°
Boiling Point: 233°
Beilstein Reference: 471601
UN No.: 1759
MDL No.: MFCD00003305
Formel:
C₇H₄Cl₂O MW: 175.01 g/mol Siedepunkt: 233 °C Melting Pt: 69…73 °C Dichte: 1.33 g/cm³ (20 °C) Flash-Pt: 127 °C (260 °F) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00003305 CAS-Nummer: 874-42-0 EINECS: 212-861-1 UN: 1759 ADR: 8 III |