2,3-Dichlorbenzaldehyd 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
232670250 232671000
ACRO232670250EA 54.9 CHF
ACRO232670250 ACRO232671000
2,3-Dichlorbenzaldehyd 99%
2,3-Dichlorobenzaldehyde
Formel: C₇H₄Cl₂O
MW: 175.01 g/mol
Siedepunkt: 144 °C (30 mmHg)
Melting Pt: 60…64 °C
Flash-Pt: 135 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00010127
CAS-Nummer: 6334-18-5
EINECS: 228-711-3
UN: 3261
ADR: 8 II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light yellow Powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 60 to 64 °C
GC ≥98.5 %
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable