Hexachlorbenzol, Supelco®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
45522-250MGEA
76.6
CHF
45522-250MG
Hexachlorbenzol, Supelco®
Hexachlorbenzol
Formel:
C₆Cl₆ MW: 284,78 g/mol Siedepunkt: 332 °C (1013 hPa) Melting Pt: 2,045 °C Dichte: 2,045 g/cm³ (20 °C) Flash-Pt: 242 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
CAS-Nummer:
118-74-1 EINECS: 204-273-9 UN: 2729 ADR: 6.1,III Merck Index: 12,04714 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...