Hexachlorbenzol
Lieferant: EHRENSTORFER GMBH
Gefahr
EHERC14160000EA 94.7 CHF
EHERC14160000
Hexachlorbenzol
Hexachlorbenzol
Formel: C₆Cl₆
MW: 284,78 g/mol
Siedepunkt: 332 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 2,045 °C
Dichte: 2,045 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 242 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 118-74-1
EINECS: 204-273-9
UN: 2729
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,04714