1,3-Dichlorbenzol ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
A13688.0B A13688.30 A13688.36
A13688.0BEA 265 CHF
A13688.0B A13688.30 A13688.36
1,3-Dichlorbenzol ≥98%
1,3-Dichlorbenzol
Purity: 98% CAS No.: 541-73-1 Molecular Formula: C6H4Cl2 Formula Weight: 147.00 Flash Point: 63°(145°F) Refractive Index: 1.5460 Melting Point: -25° Boiling Point: 173° Beilstein Reference: 956618 Merck Reference: 14,3055 UN No.: 3082 MDL No.: MFCD00000573
Formel: C₆H₄Cl₂
Siedepunkt: 173 °C
Melting Pt: –25 °C
Dichte: 1.288
Flash-Pt: 63 °C (145 °F)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000573
CAS-Nummer: 541-73-1
EINECS: 208-792-1
UN: 3082
ADR: 9,III
Merck Index: 14,3055