1,2-Dichlorbenzol, EMSURE® zur Analyse, Supelco®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyms: o-Dichlorbenzol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
1.02930.1000EA 186 CHF
1.02930.1000 1.02930.2500
1,2-Dichlorbenzol, EMSURE® zur Analyse, Supelco®
1,2-Dichlorbenzol
Formel: C₆H₄Cl₂
MW: 147 g/mol
Siedepunkt: 180,5 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –17 °C
Dichte: 1,309 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 66 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000535
CAS-Nummer: 95-50-1
EINECS: 202-425-9
UN: 1591
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,03081
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 0.13 g/l (20 °C)
Melting Point -17 °C
Molar Mass 147 g/mol
Boiling Point 180 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 1.33 hPa (20 °C)
Flash Point 66 °C
Explosion Limit 2.2 - 12 %(V)
Density 1.31 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 640 °C
Evaporation number 57