1,2-Dichlorbenzol
Lieferant: EHRENSTORFER GMBH
Achtung
Synonyms: o-Dichlorbenzol
EHERC12370000EA 41.9 CHF
EHERC12370000
1,2-Dichlorbenzol
1,2-Dichlorbenzol
Formel: C₆H₄Cl₂
MW: 147 g/mol
Siedepunkt: 180,5 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –17 °C
Dichte: 1,309 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 66 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000535
CAS-Nummer: 95-50-1
EINECS: 202-425-9
UN: 1591
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,03081