tert-Butylperbenzoat ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
A17373.14
A17373.22
A17373.36
A17373.14EA
44.3
CHF
A17373.14
A17373.22
A17373.36
tert-Butylperbenzoat ≥98%
tert-Butylperbenzoat
Purity: 98%
CAS No.: 614-45-9
Molecular Formula: C11H14O3
Formula Weight: 194.23
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 93°(199°F)
Refractive Index: 1.4990
Odour: Sweet
Melting Point: 6-8°
Boiling Point: 75-76°/0.2mm
Beilstein Reference: 1342734
UN No.: 3103
MDL No.: MFCD00008802
Formel:
C₁₁H₁₄O₃ Siedepunkt: 75…76 °C (0.2 mmHg) Melting Pt: 6…8 °C Dichte: 1.042 Flash-Pt: 93 °C (199 °F) Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00008802 CAS-Nummer: 614-45-9 EINECS: 210-382-2 UN: 3103 ADR: 5.2,II |