tert-Butylperbenzoat 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
170142500
170140010
170142500.EA
42.1
CHF
170142500.
170140010.
tert-Butylperbenzoat 98%
tert-Butylperbenzoat
Formel:
C₁₁H₁₄O₃ Siedepunkt: 75…76 °C (.2 mmHg) Melting Pt: 8 °C Dichte: 1.04 g/cm³ Flash-Pt: 93 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00008802 CAS-Nummer: 614-45-9 EINECS: 210-382-2 UN: 3103 ADR: 5.2, |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4980 to 1.5000 (20°C, 589 nm) |
Additional info |
saponifiable chlorine: |
GC | ≥97.5 % |