3,4-Dihydroxybenzoesäure 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyms: Protocatechuic acid
114890250 114891000 114895000
ACRO114890250EA 60.8 CHF
ACRO114890250 ACRO114891000 ACRO114895000
3,4-Dihydroxybenzoesäure 97%
3,4-Dihydroxybenzoesäure
Formel: C₇H₆O₄
MW: 154,12 g/mol
Siedepunkt: 125 - 135 °C (0,001 -rr)
Melting Pt: 198…202 °C
Dichte: 1,5415 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002509
CAS-Nummer: 99-50-3
EINECS: 202-760-0
Merck Index: 12,08080
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Beige to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 198 to 202 °C
HPLC ≥96.0 %
Titration with NaOH ≥96.0 %