2,6-Dihydroxybenzoesäure ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
A14485.14 A14485.22 A14485.36
A14485.14EA 83.7 CHF
A14485.14 A14485.22 A14485.36
2,6-Dihydroxybenzoesäure ≥98%
2,6-Dihydroxybenzoic acid
Purity: 98% CAS No.: 303-07-1 Molecular Formula: C7H6O4 Formula Weight: 154.12 Melting Point: ca 164° dec. Beilstein Reference: 2209755
Formel: C₇H₆O₄
MW: 154.12 g/mol
Siedepunkt: 339
Melting Pt: ∼164 °C (Zers.)
Dichte: 1.58 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002462
CAS-Nummer: 303-07-1
EINECS: 206-134-8