2,5-Dihydroxybenzoesäure zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyms: 2,5-Dihydroxybenzoic Acid, DHB, Hydroquinonecarboxylic acid, Gentisic acid, 2,5-DHBA
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.41745.0050 8.41745.0250
8.41745.0050EA 68.1 CHF
8.41745.0050 8.41745.0250
2,5-Dihydroxybenzoesäure zur Synthese, Sigma-Aldrich®
2,5-Dihydroxybenzoesäure
Formel: C₇H₆O₄
MW: 154,12 g/mol
Siedepunkt: 339 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 202…206 °C
Dichte: 1.55 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002460
CAS-Nummer: 490-79-9
EINECS: 207-718-5
Merck Index: 13,04409
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Melting Point 202 - 206 °C
Molar Mass 154.12 g/mol