2,5-Dihydroxybenzoesäure 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyms: 2,5-Dihydroxybenzoic Acid, DHB, Hydroquinonecarboxylic acid, Gentisic acid, 2,5-DHBA
165200050 165200500 165202500
ACRO165200050EA 27.9 CHF
ACRO165200050 ACRO165200500 ACRO165202500
2,5-Dihydroxybenzoesäure 99%
2,5-Dihydroxybenzoesäure
Formel: C₇H₆O₄
MW: 154.12 g/mol
Siedepunkt: 339
Melting Pt: 204…207 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002460
CAS-Nummer: 490-79-9
EINECS: 207-718-5
Merck Index: 13,04409
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 204 to 207 °C
HPLC ≥98.5 %
Titration with NaOH ≥98.5 %