4-Hydroxybenzoesäure 99+%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyms: p-Hydroxybenzoic Acid
120990010 120991000 120995000
ACRO120990010EA 76.9 CHF
ACRO120990010 ACRO120991000 ACRO120995000
4-Hydroxybenzoesäure 99+%
4-Hydroxybenzoesäure
Formel: C₇H₆O₃
MW: 138,12 g/mol
Siedepunkt: 336 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 214…217 °C
Dichte: 1,398 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 199 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002547
CAS-Nummer: 99-96-7
EINECS: 202-804-9
Merck Index: 13,04837
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to cream Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 214 to 217 °C
HPLC ≥99.0 %
Titration with NaOH ≥99.0 %