3-Hydroxybenzoesäure ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
m-Hydroxybenzoic Acid
A13628.22
A13628.36
A13628.22EA
72.3
CHF
A13628.22
A13628.36
3-Hydroxybenzoesäure ≥99%
3-Hydroxybenzoesäure
Purity: 99%
CAS No.: 99-06-9
Molecular Formula: C7H6O3
Formula Weight: 138.12
Flash Point: 220°(428°F)
Odour: Odourless
Beilstein Reference: 508160
MDL No.: MFCD00002506
Formel:
C₇H₆O₃ Siedepunkt: 346 °C (1013 hPa) Melting Pt: 201…203 °C Dichte: 1.473 g/cm³ (20 °C) Flash-Pt: 220 °C (428 °F) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00002506 CAS-Nummer: 99-06-9 EINECS: 202-726-5 |