Salicylsäure

Lieferant: Roth Carl
Gefahr

Synonyms: 2-Hydroxybenzoesäureo-Hydroxybenzoesäure

ROTH9268.1EA 87 CHF
ROTH9268.1
Salicylsäure
Salicylsäure
Formel: (HO)C₆H₄CO₂H
MW: 138,12 g/mol
Siedepunkt: 336 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 157…159 °C
Dichte: 1,443 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 157 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002439
CAS-Nummer: 69-72-7
EINECS: 200-712-3
Merck Index: 12,08484
https://ch.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/99/00/749900.jpg

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR