Salicylsäure ≥98%, TECHNICAL
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
Synonyms: 2-Hydroxybenzoesäureo-Hydroxybenzoesäure
20659.295EA 80.5 CHF
20659.295
Salicylsäure ≥98%, TECHNICAL
Salicylsäure
Formel: (HO)C₆H₄CO₂H
MW: 138,12 g/mol
Siedepunkt: 336 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 157…159 °C
Dichte: 1,443 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 157 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002439
CAS-Nummer: 69-72-7
EINECS: 200-712-3
Merck Index: 13,08411
https://ch.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/99/00/749900.jpg
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay Min. 98 %