Salicylsäure 99+%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyms: 2-Hydroxybenzoic acid, o-Hydroxybenzoic acid
147700010 147700025
ACRO147700010EA 74 CHF
ACRO147700010 ACRO147700025
Salicylsäure 99+%
Salicylsäure
Formel: (HO)C₆H₄CO₂H
MW: 138,12 g/mol
Siedepunkt: 211 °C (20 mmHg)
Melting Pt: 158…161 °C
Dichte: 1,443 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 157 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002439
CAS-Nummer: 69-72-7
EINECS: 200-712-3
Merck Index: 13,08411
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=af1f695fa92656a135b5e1742f1cca28f4d255fb&vid=8f3aff6fb9a70e5dd194b8bc46019af74e48e90a&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 158 to 161 °C
Titration with NaOH 99.0 to 101.0 %