3,4,5-Triethoxybenzoesäure ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
A14157.14
A14157.22
A14157.36
A14157.14EA
45.4
CHF
A14157.14
A14157.22
A14157.36
3,4,5-Triethoxybenzoesäure ≥98%
3,4,5-Triethoxybenzoic acid
Purity: 98+%
CAS No.: 6970-19-0
Molecular Formula: C13H18O5
Formula Weight: 254.29
Melting Point: 110-113°
Beilstein Reference: 2659063
Formel:
C₁₃H₁₈O₅ Siedepunkt: 375 °C (1013 hPa) Melting Pt: 110…113 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00002505 CAS-Nummer: 6970-19-0 EINECS: 230-192-3 |