Geldokumentationssystem, Syngene G:BOX-F³
Lieferant: Syngene (a division of the Synoptics group)
GBOX-F3-LFB
SYNOGBOX-F3-LFBEA 14350 CHF
SYNOGBOX-F3-LFB
Geldokumentationssystem, Syngene G:BOX-F³
Photodokumentations-Systeme
Das Syngene G:BOX-F³ Gel-Bildgebungssystem ist konzipiert für allgemeine Fluoreszenz-Anwendungen, z. B. für die DNA- und Proteinanalyse. Die Palette an verfügbaren Anwendungen kann durch Hinzufügen von Beleuchtungsmodulen* erweitert werden. Mit einer Datenbank mit Hunderten von Anwendungsprotokollen im Hintergrund erfolgt die funktionale Steuerung von G:BOX-F³ über die automatische GeneSys Steuerungssoftware. Es ist auch eine manuelle Steuerung möglich. Das Gerät verfügt über eine 3,8-Megapixel-Kamera für qualitativ hochwertige Bilder mit nicht nachweisbarem Rauschen.
  • CCD-Kamera mit Auflösung von 3,8 Megapixeln und mit motorbetriebenem Zoom
  • Automatisierte Bilderfassung, Speicherung und Optimierung über die GeneSys Steuerungssoftware (manuelle Steuerung bei Bedarf ebenfalls möglich)
  • Diese Bilder können als JPEG, TIFF oder BMP auf dem Computer über Ethernet oder USB-Schnittstelle gespeichert werden
  • Dunkelkammer mit großer Zugangsklappe und Sicherheitsverriegelungen verfügt über integriertes Weißlicht und einen Konvertierungs-Bildschirm zur Umwandlung von UV- in Weißlicht
  • Maximale Probengröße 275×205 mm
* Der modulare Aufbau des G:BOX-F³ ermöglicht die Auswahl aus einer Reihe von Belichtungsbedingungen für Auflicht- und Transilluminationsanwendungen. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
Dynamic Range: 3,6 to 4,8.
* The modular construction of the G:BOX-EF² allows the choice of a motor driven zoom lens (with or without feedback) and a range of lighting options for both epi- and trans-illumination light applications. Please contact the VWR Technical Office on 01342 337447 for further information.
Lieferumfang: Jedes System umfasst eine 3,8-Megapixel-CCD-Kamera, ein motorbetriebenes Zoomobjektiv, ein motorbetriebenes Filterrad mit 7 Positionen, einen UV-Filter, eine Dunkelkammer mit Zugangsklappe und Weißlicht-LED-Auflicht. GeneSys Bildaufnahme- und Bearbeitungssoftware sowie die GeneTools Analysesoftware sind ebenfalls im Lieferumfang enthalten. Der Transilluminator mit oberer, silberfarbener Abdeckung und der Weißlicht-Konverter sind nicht im Lieferumfang enthalten. Für den Betrieb des Systems ist ein externer Computer erforderlich.