2,4,6-Trimethoxybenzoesäure ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
L04997.06
L04997.14
L04997.06EA
190
CHF
L04997.06
L04997.14
2,4,6-Trimethoxybenzoesäure ≥98%
2,4,6-Trimethoxybenzoic acid
Purity: 98%
CAS No.: 570-02-5
Molecular Formula: C10H12O5
Formula Weight: 212.20
Melting Point: ca 158° dec.
Beilstein Reference: 1972294
Formel:
C₁₀H₁₂O₅ Melting Pt: ∼158 °C (Zersetzung) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00016497 CAS-Nummer: 570-02-5 EINECS: 209-325-4 |