2,3,4-Trimethoxybenzoesäure ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
A14278.09 A14278.18 A14278.30
A14278.09EA 66.8 CHF
A14278.09 A14278.18 A14278.30
2,3,4-Trimethoxybenzoesäure ≥98%
2,3,4-Trimethoxybenzoic acid
Purity: 98+% CAS No.: 573-11-5 Molecular Formula: C10H12O5 Formula Weight: 212.20 Odour: Odourless Melting Point: 99-102° Beilstein Reference: 2696073 MDL No.: MFCD00002433
Formel: C₁₀H₁₂O₅
Siedepunkt: 110…115 °C (0,04 mmHg)
Melting Pt: 99…102 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002433
CAS-Nummer: 573-11-5
EINECS: 209-350-0