2,3,4-Trimethoxybenzoesäure 98+%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
183470250 183471000
ACRO183470250EA 79.4 CHF
ACRO183470250 ACRO183471000
2,3,4-Trimethoxybenzoesäure 98+%
2,3,4-Trimethoxybenzoic acid
Formel: C₁₀H₁₂O₅
MW: 212,2 g/mol
Siedepunkt: 110 - 115 °C (0,04 -rr)
Melting Pt: 99…102 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002433
CAS-Nummer: 573-11-5
EINECS: 209-350-0
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 99 to 102 °C
Titration with NaOH ≥98.0 %
Residue after ignition ≤0.2 %