E.Z.N.A® FFPE DNA Kits für Formalin-fixiertes, in Paraffin eingebettetes Gewebe
Lieferant: Omega Bio-Tek
E.Z.N.A®
D3399-01EA 234 CHF
D3399-01 D3399-00 M6958-00 M6958-01
E.Z.N.A® FFPE DNA Kits für Formalin-fixiertes, in Paraffin eingebettetes Gewebe
Nukleinsäure-Reagenzien Reinigungskits und Reagenzien für Nukleinsäure
Eine gezielte proteolytische Spaltung gibt Mikrogrammmengen von DNA aus FFPE-Proben frei. Die aufgereinigten Nukleinsäuren sind, wenn auch stark fragmentiert, für eine Vielzahl von Genom- und -Genexpressionsanalysen (strangabwärts) geeignet. E.Z.N.A® Spinsäulen-basierte Kits sind ideal für Anwendungen mit niedrigem Durchsatz, während Mag-Bind® Magnetbeads-basierte Kits speziell für Anwendungen mit hohem Durchsatz mit automatisierten Systemen konzipiert sind.
  • Beeindruckende Ausbeute in nur 40 Minuten
  • Standardprotokoll erfordert keine Xylenextraktion
  • Magnetbeads-basierte Sets sind vollständig kompatibel mit den meisten automatisierten Plattformen
The purified nucleic acids, although highly fragmented, are suitable for a variety of downstream genomic and gene expression analyses. E.Z.N.A® spin column-based kits are ideal for low throughput applications while Mag-Bind® magnetic beads-based kits are designed specifically for high throughput users with automation capability.