Messbecher, konisch, graduiert
Lieferant: USBECK Laborgeräte
4410 4411
USBE4410EA 321 CHF
USBE4410 USBE4411
Messbecher, konisch, graduiert
Becher
Edelstahl, schwere Ausführung, mit Griff.
  • Gute chemische Beständigkeit
  • Exzellente Temperaturbeständigkeit
  • Glatte Oberflächen zur schnellen und einfachen Reinigung
  • Innere Graduierung
Ideal für korrosive Materialien. Robust und langlebig.