2,3-Dimethoxybenzoesäure ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
A14592.09 A14592.18
A14592.09EA 54.9 CHF
A14592.09 A14592.18
2,3-Dimethoxybenzoesäure ≥99%
2,3-Dimethoxybenzoic acid
Purity: 99% CAS No.: 1521-38-6 Molecular Formula: C9H10O4 Formula Weight: 182.18 Odour: Odourless Melting Point: 121-124° Beilstein Reference: 2210858 MDL No.: MFCD00002432
Formel: C₉H₁₀O₄
MW: 182,18 g/mol
Siedepunkt: 314 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 121…124 °C
Dichte: 1.387 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002432
CAS-Nummer: 1521-38-6
EINECS: 216-188-4