2,3-Dimethoxybenzoesäure 99%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
115420050 115420250 115421000
ACRO115420050EA 21.6 CHF
ACRO115420050 ACRO115420250 ACRO115421000
2,3-Dimethoxybenzoesäure 99%
2,3-Dimethoxybenzoic acid
Formel: C₉H₁₀O₄
MW: 182,18 g/mol
Siedepunkt: 314 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 121…124 °C
Dichte: 1,387 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002432
CAS-Nummer: 1521-38-6
EINECS: 216-188-4
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 121 to 124 °C
HPLC ≥98.5 %
Titration with NaOH ≥98.5 %
UV at 400 nm A: ≤0.01
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.001 %
Sulfur compounds (as S) ≤0.005 %
Water soluble titr. acid ≤0.0003 meq/g