Dreihals-Rundkolben mit Normschliffen, parallele Seitenhälse, DURAN®
Lieferant: DWK Life Sciences
241853602 241854401 241854504 241854607 241855509 241855603 241856308
SCOT241853602EA 114 CHF
SCOT241853602 SCOT241854401 SCOT241854504 SCOT241854607 SCOT241855509 SCOT241855603 SCOT241856308
Dreihals-Rundkolben mit Normschliffen, parallele Seitenhälse, DURAN®
Kolben Rundkolben
DURAN®, Borosilikatglas 3,3, klar.
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Minimale Wärmeausdehnung, dadurch bedingt hohe Temperaturwechselbeständigkeit
Mit Mittelhals und zwei senkrechten Seitenhälsen.
DIN 12392
Zertifizierungen: DIN 12392