3-Hydroxy-p-anissäure ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
A13709.06
A13709.14
A13709.22
A13709.06EA
71.5
CHF
A13709.06
A13709.14
A13709.22
3-Hydroxy-p-anissäure ≥97%
3-Hydroxy-p-anissäure
Purity: 97+%
CAS No.: 645-08-9
Molecular Formula: C8H8O4
Formula Weight: 168.15
Melting Point: 251-255°
Beilstein Reference: 2208365
Formel:
C₈H₈O₄ Siedepunkt: 327 °C (1013 hPa) Melting Pt: 251…255 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00002507 CAS-Nummer: 645-08-9 EINECS: 211-430-5 |