Erlenmeyerkolben mit Normschliff, DURAN®
Lieferant: DWK Life Sciences
241932602 241935608 241931306 241931709 241931803 241931906 241932405 241932705 241933204 241933607 241933701 241933804 241933907 241934406 241934603 241934706 241932002 241935702 241935402
SCOT241932602EA 366 CHF
SCOT241932602 SCOT241935608 SCOT241931306 SCOT241931709 SCOT241931803 SCOT241931906 SCOT241932405 SCOT241932705 SCOT241933204 SCOT241933607 SCOT241933701 SCOT241933804 SCOT241933907 SCOT241934406 SCOT241934603 SCOT241934706 SCOT241932002 SCOT241935702 SCOT241935402
Erlenmeyerkolben mit Normschliff, DURAN®
Kolben Erlenmeyerkolben
DURAN®, Borosilikatglas 3.3, klar.
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Minimale thermische Ausdehnung, dadurch relativ hohe Beständigkeit gegen Temperaturschwankungen
Volumengraduierungen und Beschriftungsfeld.
Gemäß DIN ISO 4797
*keine DIN ISO Größe