Wasserstrahlpumpe mit Rückschlagventil, DURAN®
Lieferant: DWK Life Sciences
181-9205EA 132 CHF
181-9205
Wasserstrahlpumpe mit Rückschlagventil, DURAN®
Pumpen Wasserstrahl-Vakuumpumpen
DURAN®, Borosilikatglas 3.3, klar.
Mit Rückschlagventil.