p-Anissäure zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyms: 4-Methoxybenzoic acid, 4-Anisic acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.05971.0250 8.05971.1000 8.05971.9025
8.05971.0250EA 48.4 CHF
8.05971.0250 8.05971.1000 8.05971.9025
p-Anissäure zur Synthese, Sigma-Aldrich®
p-Anissäure
Formel: C₈H₈O₃
Siedepunkt: 275 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 182…185 °C
Dichte: ∼1.385 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002542
CAS-Nummer: 100-09-4
EINECS: 202-818-5
Merck Index: 13,00669