p-Anissäure
Lieferant: EHRENSTORFER GMBH
Synonyms: 4-Methoxybenzoesäure4-Anissäure
EHERC10265900EA 56.8 CHF
EHERC10265900
p-Anissäure
p-Anissäure
Formel: C₈H₈O₃
MW: 152,15 g/mol
Siedepunkt: 275 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 182…185 °C
Dichte: ∼1,385 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002542
CAS-Nummer: 100-09-4
EINECS: 202-818-5
Merck Index: 13,00669