p-Anissäure 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: 4-Methoxybenzoic acid, 4-Anisic acid
152370010 152371000 152372500 152370051
ACRO152370010EA 159 CHF
ACRO152370010 ACRO152371000 ACRO152372500 ACRO152370051
p-Anissäure 98%
p-Anissäure
Formel: C₈H₈O₃
Siedepunkt: 275 °C (760 mmHg)
Melting Pt: 181…186 °C
Dichte: ~ 1,385 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 185 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002542
CAS-Nummer: 100-09-4
EINECS: 202-818-5
Merck Index: 13,00669
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to beige to light grey Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 181 to 186 °C
GC ≥97.5 %