o-Anissäure 99%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyms: 2-Methoxybenzoic acid
173751000 173755000 173750025
ACRO173751000EA 47 CHF
ACRO173751000 ACRO173755000 ACRO173750025
o-Anissäure 99%
o-Anissäure
Formel: C₈H₈O₃
MW: 152,15 g/mol
Siedepunkt: 280 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 98…102 °C
Dichte: 1,38 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002431
CAS-Nummer: 579-75-9
EINECS: 209-447-8
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 98 to 102 °C
HPLC ≥98.5 %