3,4-Dinitrobenzoesäure ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
A18774.06 A18774.14 A18774.22
A18774.06EA 102 CHF
A18774.06 A18774.14 A18774.22
3,4-Dinitrobenzoesäure ≥99%
3,4-Dinitrobenzoic acid
Purity: 99% CAS No.: 528-45-0 Molecular Formula: C7H4N2O6 Formula Weight: 212.12 Melting Point: 163-167° Beilstein Reference: 2055333 Merck Reference: 14,3275 MDL No.: MFCD00007255
Formel: C₇H₄N₂O₆
MW: 212,12 g/mol
Melting Pt: 163…167 °C
Dichte: 1.674 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007255
CAS-Nummer: 528-45-0
EINECS: 208-433-9
Merck Index: 14,3275