5-Nitrosalicylsäure ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
A13010.06
A13010.14
A13010.22
A13010.06EA
58.4
CHF
A13010.06
A13010.14
A13010.22
5-Nitrosalicylsäure ≥98%
5-Nitrosalicylsäure
Purity: 98%
CAS No.: 96-97-9
Molecular Formula: C7H5NO5
Formula Weight: 183.12
Melting Point: 228-236°
Beilstein Reference: 2213719
Merck Reference: 14,6632
MDL No.: MFCD00007338
Formel:
C₇H₅NO₅ Melting Pt: 228…236 °C Dichte: 1.650 Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00007338 CAS-Nummer: 96-97-9 EINECS: 202-548-8 Merck Index: 14,6632 |