4-Nitrobenzoesäure ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
A14738.0B A14738.0I A14738.30
A14738.0BEA 131 CHF
A14738.0B A14738.0I A14738.30
4-Nitrobenzoesäure ≥99%
4-Nitrobenzoesäure
Purity: 99% CAS No.: 62-23-7 Molecular Formula: C7H5NO4 Formula Weight: 167.12 Melting Point: 239-241° Beilstein Reference: 973593 Merck Reference: 14,6589 MDL No.: MFCD00007352
Formel: C₇H₅NO₄
MW: 167.12 g/mol
Siedepunkt: 359
Melting Pt: 239…241 °C
Dichte: 1.610
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007352
CAS-Nummer: 62-23-7
EINECS: 200-526-2
Merck Index: 12,06686
Order Now
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable