2-Nitrobenzoesäure 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
A10393.0E A10393.22 A10393.36
A10393.0EEA 565 CHF
A10393.0E A10393.22 A10393.36
2-Nitrobenzoesäure 95%
2-Nitrobenzoesäure
Purity: 95% CAS No.: 552-16-9 Molecular Formula: C7H5NO4 Formula Weight: 167.12 Melting Point: 146-149° Beilstein Reference: 1910632 Merck Reference: 14,6589 MDL No.: MFCD00007137
Formel: C₇H₅NO₄
Melting Pt: 146…149 °C
Dichte: 1,58
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007137
CAS-Nummer: 552-16-9
EINECS: 209-004-9
Merck Index: 14,6589