4-(Methylamino)benzoesäure 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
A12426.06
A12426.14
A12426.22
A12426.06EA
47.1
CHF
A12426.06
A12426.14
A12426.22
4-(Methylamino)benzoesäure 97%
4-(Methylamino)benzoic acid
Purity: 97%
CAS No.: 10541-83-0
Molecular Formula: C8H9NO2
Formula Weight: 151.17
Melting Point: 158-160°
Beilstein Reference: 2082805
Formel:
C₈H₉NO₂ Siedepunkt: 296 °C (1013 hPa) Melting Pt: 158…160 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00002535 CAS-Nummer: 10541-83-0 EINECS: 234-121-7 |