N-Methylanthranilsäure ≥90%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyms: 2-(Methylamino)benzoic acid
B20531.14 B20531.22 B20531.36 AB125880.0100
B20531.14EA 64.7 CHF
B20531.14 B20531.22 B20531.36 ABCRAB125880.0100
N-Methylanthranilsäure ≥90%
N-Methylanthranilsäure
Purity: 90+% CAS No.: 119-68-6 Molecular Formula: C8H9NO2 Formula Weight: 151.17 Melting Point: ca 171° dec. Beilstein Reference: 2208135
Formel: C₈H₉NO₂
MW: 151.16 g/mol
Siedepunkt: 80 °C (0.01 mmHg)
Melting Pt: ∼171 °C (Zers.)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002424
CAS-Nummer: 119-68-6
EINECS: 204-343-9